Läs mer
3-oxo-N-(4-trifluormetylfenyl)butyramid, TRC
Produktkod. 30412465
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30412465 10 mg
1 options
Produktkod. 30412465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO99221510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxo-N-(4-trifluoromethylphenyl)butyramide
CAS 351-87-1
Molekylformel C11H10F3NO2
Kvantitet 10 mg
Synonym Butanamide','3-oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]- (9CI','ACI), 3-Oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide (ACI), p-Acetoacetotoluidide','α,α,α-trifluoro- (8CI), 3-Oxo-N-(4-trifluoromethylphenyl)butanamide
InChI formel InChI=1S/C11H10F3NO2/c1-7(16)6-10(17)15-9-4-2-8(3-5-9)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,17)
LEDER CC(=O)CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-oxo-N-[4-(trifluormetyl)fenyl]butanamid
Molekylvikt (g/mol) 245.2
Formel vikt 245.0664