Läs mer
3-Oxo Ropinirole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxo Ropinirole hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O2.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19)16(20)17-13;/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,17,19,20);1H |
| Formel vikt | 310.1448 |
| Procent renhet | >95% |