Läs mer
3-oxobutanamid (acetylacetamid), Mikromol™
Produktkod. 17957774
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17957774 100 mg
1 options
Produktkod. 17957774 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1093.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-oxobutanamid (acetylacetamid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoacetamide
CAS 5977-14-0
Analyt- eller komponentnamn Acetoacetamide
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C4 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Acesulfame Potassium Imp. A (EP), Acesulfame Imp. A (EP), 3-Oxobutanamide, Acetylacetamide, Acetoacetamide, Acesulfame Potassium Impurity A, Acesulfame Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
LEDER CC(=O)CC(=O)N
IUPAC-namn 3-oxobutanamid
Molekylvikt (g/mol) 101.1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 101,0477 g/mol