Läs mer
3-Oxobutanenitrile, 96%
Produktkod. 15481799
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481799 250 mg 250mg
15471799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15481799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64536.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2469-99-0 | C4H5NO | 83.09 g/mol
Det används som farmaceutiskt råmaterial och intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som farmaceutiskt råmaterial och intermediär.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2469-99-0
Molekylformel C4H5NO
Molekylvikt (g/mol) 83.09
MDL-nummer MFCD05861381
InChI-nyckel OPXYNEYEDHAXOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxobutyronitrile, 3-oxo-butyronitrile, butanenitrile, 3-oxo, cyanoacetone, cyanaceton, a-cyanoacetone, acetoacetonitrile, acetylacetonitrile, 1-cyano-2-propanone, alpha-acetylacetonitrile
PubChem CID 75579
IUPAC-namn 3-oxobutannitril
LEDER CC(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxobutanenitrile
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 92°C to 94°C (10 mmHg)
Linjär formel CH3COCH2CN
Brytningsindex 1.4285
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3276
Beilstein 1633584
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 83.09
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.