Läs mer
3-Oxobutyric Acid Methyl-d3 Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxobutyric Acid Methyl-d3 Ester |
| CAS | 107694-22-4 |
| Molekylformel | C5 2H3 H5 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Butanoic acid','3-oxo-','methyl-d3 ester, 3-Oxobutyric acid methyl-d3 ester, Acetoacetic acid methyl-D3 ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)CC(=O)C |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl 3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.13 |
| Formel vikt | 119.0662 |