Läs mer
3-Oxocyklobutankarboxylsyra, 98 %
Produktkod. 15482119
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482119 25 g 25g
15472119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64774.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23761-23-1 | C5H6O3 | 114,10 g/mol
Användbar mellanprodukt för farmaceutisk, organisk syntes och organisk ljusemitterande diod (OLED).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Användbar mellanprodukt för farmaceutisk, organisk syntes och organiska lysdioder (OLED).
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23761-23-1
Molekylformel C5H6O3
Molekylvikt (g/mol) 114.10
MDL-nummer MFCD00100900
InChI-nyckel IENOFRJPUPTEMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxocyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-oxo-cyclobutanecarboxylicacid, 1-carboxy-3-oxocyclobutane, 3-oxocyclobutyl carboxylic acid, 3-oxocyclobutanecarboxylicacid, pubchem14220, acmc-1cak7, ksc201q6h
PubChem CID 4913358
IUPAC-namn 3-oxocyklobutan-1-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Smältpunkt 69 °C till 70 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 2078401
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 114.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.