Läs mer
3-oxocyklopentankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486878
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486878 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15486878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60414.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-78-2 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxocyclopentanecarboxylic acid
CAS 98-78-2
Smältpunkt 59°C to 62°C
Molekylformel C6H8O3
MDL-nummer MFCD01320173
Kvantitet 1 g
Synonym 3-oxocyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclopentane-carboxylic acid, 3-oxo cyclopentane 1-carboxylic acid, 3-oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-carboxycyclopentanone, cyclopentanone-3-carboxylic acid, 3-oxo-cyclopentanecarboxylic acid, 3-ketocyclopentanecarboxylic acid, 3-cyclopentanone-1 r-carboxylic acid
InChI-nyckel RDSNBKRWKBMPOP-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(=O)C1CCC(=O)C1
IUPAC-namn 3-oxocyklopentan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 128.13
PubChem CID 227798
ChEBI CHEBI:71213
Formel vikt 128.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.