Läs mer
3-oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)metyl]-5,6-dimetoxi-1H-indene-1,3(2H)-dione), Mikromol™
Beskrivning
3-oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)metyl]-5,6-dimetoxi-1H-indene-1,3(2H)-dione)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione) |
| CAS | 1023500-88-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Oxodonepezil (2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C24 H27 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Oxodonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO4/c1-28-21-13-18-19(14-22(21)29-2)24(27)20(23(18)26)12-16-8-10-25(11-9-16)15-17-6-4-3-5-7-17/h3-7,13-14,16,20H,8-12,15H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2C(=O)C(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)metyl]-5,6-metoxien-1,3-didon |
| Visa mer |