Läs mer
3-Oxohexanedioic Acid Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxohexanedioic Acid Diethyl Ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O5/c1-3-14-9(12)6-5-8(11)7-10(13)15-4-2/h3-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 216.0998 |