Läs mer
3-Oxohexanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxohexanedioic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O5/c7-4(3-6(10)11)1-2-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| Formel vikt | 160.0372 |