Läs mer
3-Oxotetrahydrofuran, TRC
Produktkod. 30417470
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417470 500 mg
30423489 1 g
30425853 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30417470 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO870480500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22929-52-8
Molekylformel C4 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
Synonym 4,5-Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydrofuran-3-one, Oxolan-3-one
IUPAC-namn oxolan-3-one
LEDER O=C1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxotetrahydrofuran
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Formel vikt 86.0368