Läs mer
3-Oxotetrahydrofuran, TRC
Produktkod. 30423489
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423489 1 g
30425853 5 g
30417470 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423489 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8704801G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22929-52-8
Molekylformel C4 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
Synonym 4,5-Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydrofuran-3-one, Oxolan-3-one
IUPAC-namn oxolan-3-one
LEDER O=C1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Oxotetrahydrofuran
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Formel vikt 86.0368