Läs mer
3-(p-Aminobenzoyl)butyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(p-Aminobenzoyl)butyric Acid |
| CAS | 42075-29-6 |
| Molekylformel | C11H13NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-beta-methyl-gamma-oxo-benzenebutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-7(6-10(13)14)11(15)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(CC(=O)O)C(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-aminophenyl)-3-methyl-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vikt | 207.0895 |