missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(p-Anisyl)-6-hydrazinopyridazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(p-Anisyl)-6-hydrazinopyridazine |
| CAS | 18772-76-4 |
| Molekylformel | C11 H12 N4 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O/c1-16-9-4-2-8(3-5-9)10-6-7-11(13-12)15-14-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15) |
| LEDER | COc1ccc(cc1)c2ccc(NN)nn2 |
| IUPAC-namn | [6-(4-methoxyphenyl)pyridazin-3-yl]hydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.24 |
| Formel vikt | 216.1011 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?