Läs mer
3-(p-Carboxyphenyl)propionic Acid Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(p-Carboxyphenyl)propionic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 40912-11-6 |
| Molekylformel | C12H14O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(Methoxycarbonyl)benzenepropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(3-Methoxy-3-oxopropyl)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-15-11(13)8-5-9-3-6-10(7-4-9)12(14)16-2/h3-4,6-7H,5,8H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CCc1ccc(cc1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vikt | 222.0892 |