Learn More
3-(p-Chlorophenoxy)lactic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-(p-Chlorophenoxy)lactic Acid |
| CAS | 7698-98-8 |
| Molekylformel | C9 H9 Cl O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | p-Chlorophenoxylactic Acid, 3-(4-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropanoic Acid, 3-(4-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropionic Acid, NSC 518713 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO4/c10-6-1-3-7(4-2-6)14-5-8(11)9(12)13/h1-4,8,11H,5H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(COc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(4-chlorophenoxy)-2-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.618 |
| Formel vikt | 216.019 |