Läs mer
3-(p-Chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine, TRC
Produktkod. 17910075
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17910075 250 mg
30137059 500 mg
30132674 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17910075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC381075250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 956-92-3
Molekylformel C14 H10 Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 259.69
Synonym 3-(4-Chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-isoindol-1-one, C 3/76, Chlorthalidone Impurity J
IUPAC-namn 3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolin-1-one
LEDER OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(p-Chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-10-7-5-9(6-8-10)14(18)12-4-2-1-3-11(12)13(17)16-14/h1-8,18H,(H,16,17)
Formel vikt 259.04