Läs mer
3-(p-klorofenyl)-3-hydroxyftalimidin, TRC
Produktkod. 30137059
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137059 500 mg
30132674 100 mg
17910075 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC381075500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 956-92-3
Molekylformel C14 H10 Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 259.69
Synonym 3-(4-Chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-isoindol-1-one, C 3/76, Chlorthalidone Impurity J
IUPAC-namn 3-(4-klorofenyl)-3-hydroxy-isoindolin-1-ett
LEDER OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(p-Chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-10-7-5-9(6-8-10)14(18)12-4-2-1-3-11(12)13(17)16-14/h1-8,18H,(H,16,17)
Formel vikt 259.04