Läs mer
3-(p-Tolyl)propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10534944 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10534944 1 g Glass bottle 1g
10483264 5 g Glass bottle 5g
10544944 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10534944 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427360010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 1505-50-6
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
MDL-nummer MFCD00016561
InChI-nyckel LDYGRLNSOKABMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylphenyl propionic acid, 3-p-tolyl propionic acid, 3-p-tolyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-methyl, 3-4-methylphenyl propanoic acid, 4-methylphenylpropionic acid, 3-p-tolylpropanoic acid, p-methylhydrocinnamic acid, 4-methyl phenyl propionic acid, 4-methylhydrocinnamic acid
PubChem CID 73927
IUPAC-namn 3-(4-methylphenyl)propanoic acid
LEDER CC1=CC=C(CCC(O)=O)C=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material 3-(p-Tolyl)propionic acid
CAS Min % 96
CAS Max % 100
Smältpunkt 115.0°C to 118.0°C
Färg Orange or White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel HOOC(CH2)2C6H4CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(p-Tolyl)propionic acid
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.