Läs mer
3-(p-Tolyl)propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10544944 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
10544944 25 g Glass bottle 25g
10534944 1 g Glass bottle 1g
10483264 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10544944 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427360250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 1505-50-6
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
MDL-nummer MFCD00016561
InChI-nyckel LDYGRLNSOKABMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylphenyl propionic acid, 3-p-tolyl propionic acid, 3-p-tolyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-methyl, 3-4-methylphenyl propanoic acid, 4-methylphenylpropionic acid, 3-p-tolylpropanoic acid, p-methylhydrocinnamic acid, 4-methyl phenyl propionic acid, 4-methylhydrocinnamic acid
PubChem CID 73927
IUPAC-namn 3-(4-methylphenyl)propanoic acid
LEDER CC1=CC=C(CCC(O)=O)C=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-(p-Tolyl)propionic acid
CAS Min % 96
CAS Max % 100
Smältpunkt 115.0°C to 118.0°C
Färg Orange or White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel HOOC(CH2)2C6H4CH3
Kvantitet 25 g
Formel vikt 164.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(p-Tolyl)propionic acid
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.