Läs mer
Terumo™ 3-delade 50 ml Luer Lock-sprutor
Produktkod. 15349067
Change view
Volym (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15349067 50 mL Paket med 25
1 options
Produktkod. 15349067 Leverantör Terumo™ Leverantörsnummer 8SS50L1
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Låser spetsen på plats med inbyggt Luer Lock. Terumo™ 3-delad 50 ml Luer Lock-spruta inkluderar en genomskinlig cylinder och djärva, svarta graderingar för exakta mätningar.
  • Luer lock
  • Koncentrisk spets
  • Gradering: 1ml
  • Sterila
  • Individuellt inslagna
  • För engångsbruk
  • Latexfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning Svarta examen
Latexfri Ja
Produkttyp För engångsbruk
Disponibel Engångsbruk
Examen 1 mL
Kvantitet 25/Pk.
Volym (metrisk) 50 mL
Anslutningstyp Luer Lock hane
Graderad Ja
Sterilitet Sterila