Läs mer
TERUMO Tredelad spruta
Beskrivning
- Den integrerade packningen säkerställer en fast och tydlig ändstopp
- En klar graderad skala möjliggör korrekt dosering
- Transparent pipa för visualisering
- Fingergrepp för att underlätta hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Klass IIa medicinteknisk utrustning |
| Material | Polypropen (pip), Polypropen (kolv) |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | spruta |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Anslutningstyp | Centrerat Luer-lås |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |