Läs mer
TERUMO 3-Part Syringes
Produktkod. 16207060
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Anslutningstyp:
Centric Luer Slip
Concentric Luer Lock
Concentric Luer Slip
Eccentric Luer Tip
Produktkod. 16207060
Brand: TERUMO 8SS30ES1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Siliconisation for optimal plunger mobility
  • Every single detail is the result of Terumo's long time experience in this field which is appreciated by users throughout the world
  • Siliconisation for optimal plunger mobility
  • The integral gasket ensures a fi rm and distinct end-stop
  • Clear graduated scale allows accurate dosage
  • Transparent barrel for visualisation
  • Finger grips to support easy handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Material Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Nålmätare No Needle Included
Latexfri Yes
Produkttyp Syringe
Disponibel Single-use
Examen 1 mL
Volym (metrisk) 30 mL
För användning med (utrustning) Hypodermic Needle
Anslutningstyp Concentric Luer Slip
Graderad Yes
Sterilitet Sterile