Läs mer
TERUMO Tredelade sprutor
Produktkod. 17142714
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Anslutningstyp:
Centrerad luer-glidning
Excentrisk Luer-spets
Koncentrisk luerglidning
Koncentrisk luerlås
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Anslutningstyp
17142714 1 mL Koncentrisk luerglidning
17152714 3 mL Koncentrisk luerlås
17162714 3 mL Centrerad luer-glidning
17102724 5 mL Koncentrisk luerglidning
17705049 10 mL Excentrisk Luer-spets
16207060 30 mL Koncentrisk luerglidning
16217060 30 mL Koncentrisk luerlås
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17142714 Leverantör TERUMO Leverantörsnummer 8MDSS01SE
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kiselisering för optimal plunger-rörlighet
  • Varje detalj är resultatet av Terumos långvariga erfarenhet inom detta område, vilket uppskattas av användare över hela världen
  • Kiselisering för optimal plunger-rörlighet
  • Den integrerade packningen säkerställer en fil-rm och distinkt ändstopp
  • En klar graderad skala möjliggör korrekt dosering
  • Transparent pipa för visualisering
  • Fingergrepp för att underlätta hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen (pip), Polypropen (kolv)
Latexfri Ja
Produkttyp spruta
Disponibel För engångsbruk
Examen 0.01 mL
Volym (metrisk) 1 mL
Anslutningstyp Koncentrisk luerglidning
Graderad Ja
Sterilitet Sterila