Läs mer
TERUMO 3-delade sprutor med nål
Produktkod. 17865522
Change view
Nålmätare:
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
27 G
Längd (metrisk):
13 mm
16 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Längd (metrisk) Volym (metrisk)
17865522 27 G 13 mm 1 mL
17735039 21 G 16 mm 3 mL
17745039 21 G 25 mm 3 mL
17755039 21 G 38 mm 3 mL
17765039 22 G 28 mm 3 mL
17775039 23 G 25 mm 3 mL
17785039 23 G 32 mm 3 mL
17795039 25 G 16 mm 3 mL
17172714 21 G 38 mm 5 mL
17182714 22 G 38 mm 5 mL
17192714 23 G 32 mm 5 mL
17112724 20 G 38 mm 10 mL
17132724 22 G 38 mm 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17865522 Leverantör TERUMO Leverantörsnummer 8MDSS01S2713E
 Begränsad artikel
I lager
Engångsanvändning förkopplad med en steril spruta
  • Varje detalj är resultatet av Terumo lång erfarenhet inom detta område som uppskattas av användare över hela världen
  • Steril trekomponentspruta för engångsbruk föransluten med en steril spruta (1 - 10 ml, 21 - 27 G)
  • Ultraskarp avfasning för enkel penetration
  • Högkvalitativ silikonbeläggning för smidig nålrörelse
  • Fast dubbeländande stopp för att förhindra oavsiktlig borttagning av kolven och spill av medicin
  • Dubbelkontaktpackning förhindrar läckage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen (pip), Polypropen (kolv)
Nålmätare 27 G
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 13 mm
Produkttyp Spruta med nål
Disponibel För engångsbruk
Volym (metrisk) 1 mL
Anslutningstyp Luer Slip
Graderad Ja
Sterilitet Sterila