Läs mer
3-PEHPC, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-PEHPC |
| CAS | 152831-36-2 |
| Molekylformel | C8 H10 N O6 P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-PEHPC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10NO6P/c10-7(11)8(12,16(13,14)15)4-6-2-1-3-9-5-6/h1-3,5,12H,4H2,(H,10,11)(H2,13,14,15) |
| LEDER | OC(=O)C(O)(Cc1cccnc1)P(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-2-phosphono-3-pyridin-3-ylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.142 |
| Formel vikt | 247.025 |