Läs mer
3-(Pentafluorothio)aniline, 97%
Produktkod. 15477477
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477477 1 g 1g
15487477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35190.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2993-22-8 | C6H6F5NS | 219.17 g/mol
Reduktion av pentafluoranilin (PFA) leder till snabb eliminering av fluorid för att bilda aminotetrafluorfenylradikalen. Homolytiska reaktioner av perfluoraromatiska föreningar (Bildning av pentafluorfenylradikaler från pentafluoranilin och deras reaktioner med aromatiska föreningar).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reduktion av pentafluoranilin (PFA) leder till snabb eliminering av fluorid för att bilda aminotetrafluorfenylradikalen. Homolytiska reaktioner av perfluoraromatiska föreningar (Bildning av pentafluorfenylradikaler från pentafluoranilin och deras reaktioner med aromatiska föreningar).
Löslighet Löslig i metanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara i kylskåp. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2993-22-8
Molekylformel C6H6F5NS
Molekylvikt (g/mol) 219.17
MDL-nummer MFCD00674199
InChI-nyckel NUFLICUHOXHWER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylsulfur pentafluoride, 3-pentafluorothio aniline, 3-pentafluorosulfanyl aniline, 3-aminophenylsulphur pentafluoride, sulfur, 3-aminophenyl pentafluoro-, oc-6-21-9ci, 3-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, acmc-1cou4, 3-pentafluorosulfanylaniline, 3-pentafluorosulphanylaniline, 3-pentafluorosulfur aniline
PubChem CID 2779188
IUPAC-namn 3-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)anilin
LEDER NC1=CC(=CC=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Pentafluorothio)aniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 218.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.