Läs mer
3-(Pentafluortio)bensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15426667
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426667 1 g 1g
15498645 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33799.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1211520-62-5
Molekylformel C6H4ClF5O2S2
Molekylvikt (g/mol) 302.658
MDL-nummer MFCD16652436
InChI-nyckel NNEKBNJEZZMVHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentafluorosulfur benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluorothio benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-pentafluoro-lambda-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 66523442
IUPAC-namn 3-(pentafluoro-$1^{6}-sulfanyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Pentafluorothio)benzenesulfonyl chloride
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 302.66
Procent renhet 97%