Läs mer
3-Pentanol, 98 %
Produktkod. 10193270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10193270 100 g Glasflaska 100g
10477710 25 g Glasflaska 25g
10735241 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10193270 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129991000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 584-02-1 | C5H12O | 88,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-02-1
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00004574
InChI-nyckel AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanol, diethyl carbinol, sec-pentanol, pentanol-3, 3-pentyl alcohol, 3-hydroxypentane, unii-x4elc182i5, 1-ethyl-1-propanol, c2h5 2choh, isoamyl alcohol primary/secondary
PubChem CID 11428
ChEBI CHEBI:77519
IUPAC-namn pentan-3-ol
LEDER CCC(CC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pentanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -75°C
Färg Färglös
Densitet 0.8150g/mL, 0.815
Kokpunkt 114°C to 116°C
Flampunkt 30°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(OH)C2H5
Brytningsindex 1.4090 to 1.411
Kvantitet 100 g
Beilstein 01, 385
Merck Index 15, 7232
Löslighetsinformation Solubility in water: 5.5g/100mL (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 88.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Pentanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.