Läs mer
3-Pentanol, TRC
Produktkod. 30136957
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136957 500 mL
30136236 50 mL
17974235 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP227295500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-02-1
Molekylformel C5 H12 O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Synonym 3-Pentanol (8CI, 9CI, ACI), 1-Ethyl-1-propanol, 1-Ethylpropyl alcohol, 3-Hydroxypentane, 3-Pentyl alcohol, Diethyl carbinol, NSC 8654, sec-Amyl alcohol, sec-Pentanol, sec-Pentyl alcohol
IUPAC-namn Pentan-3-ol
LEDER CCC(O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pentanol
Kvantitet 500 mL
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 88.0888