Läs mer
3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6 |
| CAS | 53389-25-6 |
| Molekylformel | C5 2H6 H4 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5,-d6, 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6 (5 CI), 3-Pentanone-d6, 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-D6, 1,1,1,5,5,5-Hexadeuteropentan-3-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CC(=O)CC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,5,5,5-hexadeuteriopentan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.17 |
| Formel vikt | 92.1108 g/mol |
| Visa mer |