missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Pentanone-2,2,4,4-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pentanone-2,2,4,4-D4 |
| CAS | 6400-97-1 |
| Molekylformel | C5 D4 H6 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Pentanone-2,2,4,4-d4 (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), 3-Pentanone-d4, 3-Pentanone-2,2,4,4-D4, 2,2,4,4-Tetradeuteropentan-3-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C)C(=O)C([2 H])([2 H])C |
| IUPAC-namn | 2,2,4,4-tetradeuteriopentan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.157 |
| Formel vikt | 90.098 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?