Läs mer
3-Pentanon, 99 %
Produktkod. 11329459
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329459 100 mL 100ml
11428166 500 mL 500ml
11438166 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15297.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 96-22-0 | C5H10O | 86,13 g/mol
3-Pentanone används främst som lösningsmedel i färg och en föregångare till vitamin E. Det används som ett reagens för att syntetisera etyl-2-cyano-3,3-dietylakrylat genom Knoevenagel-kondensering. Det visar också antikonvulsiv effekt i flera typer av musanfallsmodeller. Det fungerar som en mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-Pentanone används huvudsakligen som lösningsmedel i färg och en prekursor till vitamin E. Det används som ett reagens för att syntetisera etyl-2-cyano-3,3-dietylakrylat genom Knoevenagel-kondensering. Det visar också antikonvulsiv effekt i flera typer av musanfallsmodeller. Det fungerar som en mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, eter och kolteraklorid. Något blandbar med etanol och aceton.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-22-0
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00009320
InChI-nyckel FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC-namn pentan-3-one
LEDER CCC(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pentanone
Smältpunkt -39 °C
Densitet 0.812
Kokpunkt 102 °C till 103 °C
Flampunkt 7 °C (45 °F)
Odör Acetonliknande
Brytningsindex 1.392
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1156
Beilstein 635749
Merck Index 14,3121
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, eter och kolteraklorid. Lätt blandbar med etanol och aceton.
Formel vikt 86.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Pentanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ketone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.