Läs mer
3-Pentanone, 99%
Beskrivning
3-Pentanone används främst som lösningsmedel i färg och en föregångare till vitamin E. Det används som ett reagens för att syntetisera etyl-2-cyano-3,3-dietylakrylat genom Knoevenagel-kondensering. Det visar också antikonvulsiv effekt i flera typer av musanfallsmodeller. Det fungerar som en mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-Pentanone används huvudsakligen som lösningsmedel i färg och en prekursor till vitamin E. Det används som ett reagens för att syntetisera etyl-2-cyano-3,3-dietylakrylat genom Knoevenagel-kondensering. Det visar också antikonvulsiv effekt i flera typer av musanfallsmodeller. Det fungerar som en mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, eter och kolteraklorid. Något blandbar med etanol och aceton.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pentanone |
| Smältpunkt | -39°C |
| Densitet | 0.812 |
| Kokpunkt | 102°C to 103°C |
| Flampunkt | 7°C (45°F) |
| Odör | Acetone-like |
| Brytningsindex | 1.392 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| UN-nummer | UN1156 |
| Beilstein | 635749 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 3-Pentanone
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ketone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.