Läs mer
3-Pentanone-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pentanone-d10 |
| CAS | 54927-77-4 |
| Molekylformel | C5 2H10 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 3-Pentanone-1,1,1,2,2,4,4,5,5,5-d10, 3-Pentanone-d10 (6 CI), 3-Pentanone-d10, 3-Pentanone-1,1,1,2,2,4,4,5,5,5-D10, Perdeuteropentan-3-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,4,4,5,5,5-decadeuteriopentan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.19 |
| Formel vikt | 96.1359 g/mol |
| Visa mer |