missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Pentanone-d6, TRC

Produktkod. 30409526
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409526 10 mg
30409287 100 mg
30421809 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30409526 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27360210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53389-25-6
Molekylformel C5 2H6 H4 O
Molekylvikt (g/mol) 92.17
Synonym 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5,-d6, 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6 (5CI), 3-Pentanone-d6, 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-D6, 1,1,1,5,5,5-Hexadeuteropentan-3-one
IUPAC-namn 1,1,1,5,5,5-hexadeuteriopentan-3-one
LEDER [2H]C([2H])([2H])CC(=O)CC([2H])([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3
Formel vikt 92.1108
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.