Läs mer
3-Pentanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pentanone |
| CAS | 96-22-0 |
| Molekylformel | C5 H10 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-Pentanone, DEK, Diethyl ketone, Dimethylacetone, Ethyl ketone, Metacetone, Methacetone, NSC 8653, Propione, ZED 2EK, Pentan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)CC |
| IUPAC-namn | Pentan-3-One |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vikt | 86.0732 |