Läs mer
3-Penten-1-yne (Mixture of cis/trans), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Penten-1-yne (Mixture of cis/trans) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6/c1-3-5-4-2/h1,4-5H,2H3/b5-4+ |
| Formel vikt | 66.047 |