Läs mer
3-Penten-2-one, 70%, technical
Produktkod. 10861851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10861851 1 g Glass bottle 1g
10179629 5 g Glass bottle 5g
10068269 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10861851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163290010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 625-33-2 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-33-2
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
MDL-nummer MFCD00009290
InChI-nyckel LABTWGUMFABVFG-ONEGZZNKSA-N
Synonym z-pent-3-en-2-one, unii-w8xx21whyc, z-3-penten-2-one, w8xx21whyc, 3-penten-2-one, 3z-pent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, z, cis-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, cis
PubChem CID 637920
IUPAC-namn (E)-pent-3-en-2-one
LEDER CC=CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Penten-2-one
CAS Min % 65.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 121.0°C to 124.0°C
Flampunkt 21°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 70% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CH=CHCOCH3
Brytningsindex 1.4405
Kvantitet 1 g
Beilstein 01,732
Fieser 02,306; 03,218; 04,371
Formel vikt 84.12
Procent renhet 70%
Kvalitet Technical
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Penten-2-one, 70%, Technical Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.