Läs mer
3-Penten-2-ett, teknik. 85%
Produktkod. 11397846
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397846 1 g 1g
11307856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13031.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 625-33-2 | C5H8O | 84,118 g/mol
3-Penten-2-one
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3-Penten
-2
-one Löslighet
Anteckningar
Något löslig i vatten Förvaras i rumstemperatur. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med baser, reduktionsmedel och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-33-2
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00009290
InChI-nyckel LABTWGUMFABVFG-ONEGZZNKSA-N
Synonym z-pent-3-en-2-one, unii-w8xx21whyc, z-3-penten-2-one, w8xx21whyc, 3-penten-2-one, 3z-pent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, z, cis-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, cis
PubChem CID 637920
IUPAC-namn (E)-pent-3-en-2-one
LEDER CC=CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Penten-2-one
Densitet 0.862
Kokpunkt 119 °C till 121 °C
Flampunkt 21 °C (69 °F)
Odör Stickande, får ögonen att tåras
Brytningsindex 1.4355
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1633505
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
Formel vikt 84.12
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.