Läs mer
3-Penten-2-one, TRC
Produktkod. 30179590
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179590 5 g
30179345 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179590 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2377905G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-33-2
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Synonym 2-Oxo-3-pentene, 2-Penten-4-one, Ethylideneacetone, Methyl 1-Propenyl Ketone, Methyl Propenyl Ketone, NSC 61468
LEDER CC(/C=C/C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Penten-2-one
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3/b4-3+