Läs mer
3-Pentyl-2,2,3,4,4-d5 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pentanol-2,2,3,4,4-D5 |
| CAS | 144032-75-7 |
| Molekylformel | C5 D5 H7 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 3-Pentan-2,2,3,4,4-d5-ol (9 CI), 3-Pentyl-2,2,3,4,4-d5 alcohol, 3-Pentanol-d5, 3-Pentanol-2,2,3,4,4-d5, 3-Pentanol-2,2,3,4,4-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6 H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C |
| IUPAC-namn | 2,2,3,4,4-pentadeuteriopentan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.179 |
| Formel vikt | 93.1202 g/mol |
| Visa mer |