Läs mer
3-(Pentylamino)propanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Pentylamino)propanenitrile |
| CAS | 59676-91-4 |
| Molekylformel | C8H16N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | beta-Amylaminopropionitrile, 3-(Pentylamino)propionitirile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2/c1-2-3-4-7-10-8-5-6-9/h10H,2-5,7-8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCNCCC#N |
| IUPAC-namn | 3-(pentylamino)propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.23 |
| Formel vikt | 140.1313 |