Läs mer
3-Pentylfuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pentylfuran |
| CAS | 6177-84-0 |
| Molekylformel | C9 H14 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-9-6-7-10-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCc1cocc1 |
| IUPAC-namn | 3-pentylfuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.207 |
| Formel vikt | 138.104 |