Läs mer
3-Pentyn-1-ol, 98%
Produktkod. 15448809
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448809 1 g 1g
15458809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02951.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10229-10-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10229-10-4
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00002956
InChI-nyckel IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
PubChem CID 66295
IUPAC-namn pent-3-yn-1-ol
LEDER CC#CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pentyn-1-ol
Densitet 0.912
Kokpunkt 154°C to 157°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Odör Recognizable
Linjär formel CH3C≡CCH2CH2OH
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1735967
Formel vikt 84.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.