Learn More
3-Pentyn-1-ol, 98%
Product Code. 15458809
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15458809 5 g 5g
15448809 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15458809 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L02951.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10229-10-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10229-10-4
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00002956
InChI-nyckel IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
PubChem CID 66295
IUPAC-namn pent-3-yn-1-ol
LEDER CC#CCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Pentyn-1-ol
Densitet 0.912
Kokpunkt 154°C to 157°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Odör Recognizable
Linjär formel CH3C≡CCH2CH2OH
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1735967
Formel vikt 84.12
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.