Läs mer
3-Pentynoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pentynoic Acid |
| CAS | 36781-65-4 |
| Molekylformel | C5 H6 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Pentynoic acid, Pent-3-ynoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h4H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC#CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | pent-3-ynoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.037 |