missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Perfluoroheptyl Propanoic Acid, TRC

Produktkod. 30414681
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414681 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30414681 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP270605100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid
CAS 812-70-4
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C10 H5 F15 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Decanoic acid','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-pentadecafluoro-, Pentadecafluorodecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Pentadecafluorodecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluorodecanoic acid, 7:3 FTCA
InChI formel InChI=1S/C10H5F15O2/c11-4(12,2-1-3(26)27)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)25/h1-2H2,(H,26,27)
LEDER OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-pentadecafluorodecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 442.12
Formel vikt 442.005
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.