Läs mer
3-(Perfluorooctyl)-1,2-propenoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Perfluorooctyl)-1,2-propenoxide |
| CAS | 38565-53-6 |
| Molekylformel | C11 H5 F17 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononyl)oxirane, (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononyl)oxirane, 1,2-Epoxy-1H,1H,2H,3H,3H-heptadecafluoroundecane, 1,2-Epoxy-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundecane, 3-(2-Perfluoro-n-octyl)-1,2-epoxypropane, 3-(Perfluorooctyl)propylene Oxide, 3-Perfluorooctyl-1,2-epoxypropane, 3-Perfluorooctyl-1,2-propene Oxide, H 010, [(Perfluorooctyl)methyl]oxirane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H5F17O/c12-4(13,1-3-2-29-3)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h3H,1-2H2 |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1 |
| IUPAC-namn | 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononyl)oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.13 |
| Formel vikt | 476.007 |