missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Perfluoropropyl Propanoic Acid, TRC

Produktkod. 30136140
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136140 2.5 g 2.5g
30135009 1 g -
17933895 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2704452.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 356-02-5
Molekylformel C6 H5 F7 O2
Molekylvikt (g/mol) 242.09
Synonym Hexanoic acid, 4,4,5,5,6,6,6-heptafluoro-, 4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid
IUPAC-namn 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoic acid
LEDER OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5F7O2/c7-4(8,2-1-3(14)15)5(9,10)6(11,12)13/h1-2H2,(H,14,15)
Formel vikt 242.0178
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.